Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 605 meget absorberende Joseph-papir
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Format:
Ark
Foldet ark
Emballagemængde:
100 stk.
200 pakker
50 pakker
500 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
Applications:
- Cleaning and drying of, glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 220 mm |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |
| Dimensioner (L x B) | 220 x 400 mm |
| Format | Ark |
| Til brug med (applikation) | Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals |
| Emballagemængde | 500 pakker |
| Grad | 605 |