Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 605 meget absorberende Joseph-papir
Artikelnummer. 11790555 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Format:
Ark
Foldet ark
Emballagemængde:
100 stk.
200 pakker
50 pakker
500 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 11790555
Anvendes i laboratorier og hospitaler. Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper er tyndt og ikke luftigt.
Applications:
  • Cleaning and drying of, glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles
Tekniske data
Længde (metrisk) 220 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Dimensioner (L x B) 220 x 400 mm
Format Ark
Til brug med (applikation) Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals
Emballagemængde 500 pakker
Grad 605