Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 605 meget absorberende Joseph-papir
Artikelnummer. 11728722 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
Format:
Ark
Foldet ark
Emballagemængde:
100 stk.
200 pakker
50 pakker
500 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Format Emballagemængde Pakningsstørrelse
11728722 150 x 150 mm Ark 200 pakker Pakke med 200
11735375 500 x 350 mm Foldet ark 100 stk. Pakke med 100
11710565 500 x 350 mm Foldet ark 500 pakker Pakke med 500
11700565 120 x 120 mm Ark 500 pakker Pakke med 500
11794646 500 x 350 mm Foldet ark 50 pakker Pakke med 50
11790555 220 x 400 mm Ark 500 pakker Pakke med 500
11780555 500 x 350 mm Ark 500 pakker Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11728722
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i laboratorier og hospitaler. Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper er tyndt og ikke luftigt.
Applikationer:
  • Rengøring og tørring af, glasbeholdere, rør, kolber, mikroskopiske plader, flasker
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 150 mm
Dimensioner (L x B) 150 x 150 mm
Format Ark
Til brug med (applikation) Rengøring og tørring af, glasbeholdere, rør, kolber, mikroskopiske plader, flasker i laboratorier og hospitaler
Emballagemængde 200 pakker
Grad 605