Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir
Artikelnummer. 11714916 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Karakter 604 papir
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11714916 Karakter 604 papir Hver
1 options
Artikelnummer. 11714916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.00 DKK
    1221.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.64 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild. Fisherbrand™ Grade 604 overfladebeskyttelsespapir beskytter mod skader fra syrer, giftige, ætsende og radioaktive væsker og stød.
  • Fås i plade- eller rulleform
  • 125 g/m 2 absorberende papir med polyethylen bagside opsuger hurtigt spild og forhindrer gennemstrømning til arbejdsoverfladen
Tekniske data
Produkttype Overfladebeskyttelsespapir
Materiale Karakter 604 papir
Længde (metrisk) 50 m
Bredde (metrisk) 0.92 m
Bagside materiale Polyethylen
Farve Hvid
Tykkelse 0.25mm
Mængde 1 rulle
Emballagetype Rulle