Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 508 kromatografipapir
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
200 mm
570 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
460 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Applications:
- Used in separation and identification of additives in food
- Helps in determination of malic acid content in wines caused by fermentation
Tekniske data
Tekniske data
| Filmtykkelse | 0.35 mm |
| Til brug med (applikation) | Suitable for Electrophoresis and Chromatographic Works |
| Format | Sheet |
| Grad | 508 |
| Materiale | Paper |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Flowhastighed | 115 mm/30 min. |
| Længde (metrisk) | 200 mm |