Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 508 kromatografipapir
Artikelnummer. 11567393 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
570 mm
Bredde (metrisk):
200 mm
460 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11567393 570 mm 460 mm Pakke med 50
11724166 200 mm 200 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11567393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 DKK
    1506.67 DKK / Pakke med 50
    Spare 168.33 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til elektroforese og kromatografiske arbejder. Fisherbrand™ Grade 508 Chromatography Paper bruges til adskillelse og identifikation af prøver ukendt sammensætning i forskningslaboratorier.
Fisherbrand™ CHR 100 papirkvalitet kan bruges i mange applikationer, hvor Whatman nr. 1 CHR eller Schleicher og Schuell nr. 2043a anvendes. Fisherbrand™ CHR 200 papirkvalitet kan bruges i mange applikationer, hvor Whatman nr. 3MM CHR eller Schleicher og Schuell nr. 4369 anvendes.
Tekniske data
Filmtykkelse 0.35 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til elektroforese og kromatografiske værker
Format Ark
Grad 508
Materiale Paper (Papir)
Bredde (metrisk) 460 mm
Flowhastighed 115 mm/30 min.
Længde (metrisk) 570 mm