Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 501 kromatografipapir
Artikelnummer. 11718742 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11718742 200 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11718742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00 DKK
    413.93 DKK / Pakke med 100
    Spare 45.07 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Grade 501 Chromatography Paper er standardkvalitet kromatografipapir til rutinemæssig eller simpel analyse.
  • Klasse 501
  • Standard kromatografipapir til rutinemæssig og enkel analyse
Tekniske data
Filmtykkelse 0.19 mm
Til brug med (applikation) Standardkromatografipapir til rutinemæssig og enkel analyse
Format Ark
Grad 501
Materiale Paper (Papir)
Bredde (metrisk) 200 mm
Flowhastighed 145 mm/30 min.
Længde (metrisk) 200 mm