Få mere at vide
Sartorius™ Grade 480 siliciumimprægneret faseseparatorpapir
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
90 mm
110 mm
185 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Tilbageholder vand, så opløsningsmidler kan strømme igennem
- Flow stopper automatisk, når hele opløsningsmidlet er passeret igennem
Applikationer:
- Filtrering af organiske opløsningsmidler, der er blevet forurenet med vand for at adskille den vandige fase fra den organiske fase
- Filtrering af ekstraktion af opløsningsmidler i kliniske eller medicinske laboratorier
- Adskillelse af emulsioner, der dannes under ekstraktion af vandige plante- eller lægemiddelopløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Format | disk |
| Materiale | Siliciumimprægneret papir |
| Til brug med (applikation) | Specialpapir adskiller vandige fra organiske faser |
| Grad | 480 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.19 mm |
| Type | Kvalitativt filterpapir |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |