Få mere at vide
Sartorius™ Grade 480 siliciumimprægneret faseseparatorpapir
Artikelnummer. 10049650 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
90 mm
110 mm
185 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10049650
Brand: Sartorius™ FT3602110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Imprægneret med stabiliseret silicium gør den hydrofob. Sartorius™ Grade 480 siliciumimprægneret faseseparatorpapir eliminerer behovet for at bruge skilletragte.
  • Tilbageholder vand, så opløsningsmidler kan strømme igennem
  • Flow stopper automatisk, når hele opløsningsmidlet er passeret igennem
Applikationer:
  • Filtrering af organiske opløsningsmidler, der er blevet forurenet med vand for at adskille den vandige fase fra den organiske fase
  • Filtrering af ekstraktion af opløsningsmidler i kliniske eller medicinske laboratorier
  • Adskillelse af emulsioner, der dannes under ekstraktion af vandige plante- eller lægemiddelopløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format disk
Materiale Siliciumimprægneret papir
Til brug med (applikation) Specialpapir adskiller vandige fra organiske faser
Grad 480
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.19 mm
Type Kvalitativt filterpapir
Diameter (metrisk) 110 mm