Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 392 Kvantitative papirer, foldet
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
110 mm
125 mm
185 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fremstillet af 100% bomuldslinters med et alfa-cellulose indhold på< 98 %
- Syrevasket for at gøre papirerne askefri og opnå høj renhed (askeindhold≤ 0,01 % i henhold til DIN 540370)
- Vådforstærket
- Farvekodet boks for let valg
- Medium tæt, medium hurtig filtrering
Tekniske data
Tekniske data
Basisvægt | 84 g/m 2 |
Format | Foldet |
Materiale | 100 % bomuld linters (> 98% alfa-cellulose, askefri) |
Partikelretention | 5 til 8μ m |
Filtreringshastighed | 50 sek. |
Grad | 392 |
Mængde | 100/Pk. |
Tykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
Diameter (metrisk) | 110 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 392 Kvantitative papirer, foldet >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion