Få mere at vide
Cytiva Kvalitet 3014 frøprøvepapir
Beskrivelse
Til test af særligt følsomme frø. Whatman™ Grade 3014 Seed Test Paper er en hvid, plisseret strimmel med wrap-strimmel, 50 dobbeltfolder lavet af ekstremt ren cellulose.
På grund af deres ekstremt høje renhed giver vores frøprøvepapirer pålidelige og reproducerbare resultater. Papirerne er lavet af ren cellulose uden tilsætningsstoffer og indeholder ingen stoffer, der kan påvirke frøens vækst. Den konstante vandabsorption af papirerne sikrer kontinuerlig tilførsel af den nødvendige mængde vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 113 g/m 2 |
| Format | Plisseret strimmel |
| Materiale | Cellulose |
| Til brug med (applikation) | Test af særligt følsomme frø, mellemstore og coatede frø (PP-metoden) |
| Grad | 3014 |
| Inkluderer | Wrap Strips |
| Mængde | 100 Pk. |
| Type | Frøprøvepapir |
| Dimensioner (L x B) | 110 x 20 mm |