Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 293 kvalitative papirer, ark
Shop alle Sartorius produkter
Dimensioner (L x B):
340 x 440 mm
450 x 570 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fremstillet af raffineret pulp og bomuldslinters med< 95% alfa-cellulose indhold
- Askeindhold< 0,1% i henhold til DIN 54370
- Vådforstærket
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 80 g/m 2 |
| Format | Ark |
| Materiale | Bomuldslinters, raffineret papirmasse |
| Partikelretention | 1 til 2μ m |
| Filtreringshastighed | 300 sek. |
| Grad | 293 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Dimensioner (L x B) | 450 x 570 mm |
| Længde (metrisk) | 450 mm |
| Vis mere |