Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 292 kvalitative papirer, diske
Artikelnummer. p-7084264 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
15 mm
20 mm
50 mm
60 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15982880
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3205015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 292 Qualitative Papers, Discs er særligt velegnede til kvalitative analyser, der kræver et lavt askeindhold.
  • Rene bomuldslinters eller bomuldslinters med raffineret pulp
  • Ingen tilsætningsstoffer, såsom vådforstærkende midler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Basisvægt 87 g/m 2
Format disk
Materiale Bomuldslinters (lavt nitrogenindhold og nitrater;< 0,06 % aske)
Partikelretention 5 til 8μ m
Filtreringshastighed 45 sek.
Grad 292
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.18 m
Diameter (metrisk) 15 mm