Beskrivelse
- Rene bomuldslinters eller bomuldslinters med raffineret pulp
- Ingen tilsætningsstoffer, såsom vådforstærkende midler
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 87 g/m 2 |
| Format | disk |
| Materiale | Bomuldslinters (lavt nitrogenindhold og nitrater;< 0,06 % aske) |
| Partikelretention | 5 til 8μ m |
| Filtreringshastighed | 45 sek. |
| Grad | 292 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.18 m |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |