Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Grade 25 Safir Kugler, Dia.: 4mm
Artikelnummer. 11375999
Mængde:
10 stk
2 stykker
50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 50
Artikelnummer. 11375999
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042059.KH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1,2-propandiol bruges i frostvæske og afisningsløsninger til biler, både og fly. Det bruges også til at skabe harmløs, kunstig røg til trænings- og teaterformål. Det bruges som et fugtighedsbevarende opløsningsmiddel og konserveringsmiddel i fødevarer. Det fungerer som opløsningsmiddel til maling og plast. Yderligere bruges det til fremstilling af mælkesyre ved grøn katalytisk oxidation, propanal og propylencarbonat. Det anvendes også i veterinærmedicin som en oral behandling af hyperketonemi hos drøvtyggere. Ud over dette reagerer det med propylenoxid for at fremstille oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sapphire Sphere
Diameter (metrisk) 4 mm
Grad Grade 25
Mængde 2 stykker