Få mere at vide
Munktell Filtrak™ Kvalitet 1600 papirmasseprøvepapirer
Artikelnummer. 11367254
Diameter (metrisk):
125 mm
140 mm
220 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11367254
Brand: Munktell Filtrak™ 143042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Grade 1600 Test Papir anvendes ofte ved klargøring af laboratorieark af de fleste former for pulp til fysisk test iht. ISO Testmetode 5269-1: 2005, del 1.
  • I cirkeldiskformat
  • Fås i en række diametre
  • Klemm sugeevne på 70± 20 mm
  • Dimensionsændring på mindre end 3%
  • Vandoptagelse på 450± 50 g/m²
  • Gives 200 pr pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Basisvægt 250± 25 g/m 2
Format disk
Til brug med (applikation) Fysisk test forberedelse
Grad Karakter 1600
Mængde 200/Pk.
Type Pulp test papir
Diameter (metrisk) 220 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.