Få mere at vide
Munktell Filtrak™ Kvalitet 1600 papirmasseprøvepapirer
Artikelnummer. 11317254
Diameter (metrisk):
125 mm
140 mm
220 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11317254
Brand: Munktell Filtrak™ 143039
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Grade 1600 Test Papir anvendes ofte ved klargøring af laboratorieark af de fleste former for pulp til fysisk test iht. ISO Testmetode 5269-1: 2005, del 1.
  • I cirkeldiskformat
  • Fås i en række diametre
  • Klemm sugeevne på 70± 20 mm
  • Dimensionsændring på mindre end 3%
  • Vandoptagelse på 450± 50 g/m²
  • Gives 200 pr pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Basisvægt 250± 25 g/m 2
Format disk
Til brug med (applikation) Fysisk test forberedelse
Grad Karakter 1600
Mængde 200/Pk.
Type Pulp test papir
Diameter (metrisk) 140 mm