Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 1289 kvalitative papirer, diske
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
340 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Vådforstærket.
- Konstrueret af raffineret pulp og linters med> 95% alfa-cellulose indhold.
- Askeindhold af< 0,1 % i henhold til DIN 54370
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 84 g/m 2 |
| Format | disk |
| Materiale | Bomuldslinters, raffineret papirmasse |
| Partikelretention | 8 til 12μ m |
| Filtreringshastighed | 20 sek. |
| Grad | 1289 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.21 mm |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |