Få mere at vide
MedChemExpress Gracillin
Artikelnummer. 16499068
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499068 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16499068 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0706
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Gracillin is a kind of steroidal saponin isolated from the root bark of wild yam Dioscorea nipponica with antitumor agent.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 885.04 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 19083-00-2
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 250 mg/mL (282.47 mM∣Need ultrasonic)