Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Grabbit Hot/Cold Temperature Mitt
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterDescription
- Oversized surfaces with nubs for secure grip
- Mitts withstand temperatures from -70 to 500°F (-57 to 260°C)
- Full-hand mitt 177 x 100 x 32mm
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Materiale | Silicone Rubber |
| Stil | Full-hand Mitt |
| Temperatur (engelsk) Max. | 500°F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 260°C |
| Temperatur (engelsk) Min | –70°F |
| Længde (metrisk) | 177 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |