Learn More
Sartorius™ Grade 20 Spiretest papir
Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensioner (L x B):
2000 x 110 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Description
- Ideel til at sikre optimalt fugtindhold for de mest forskelligartede frøtyper og spiringsformer
- Påføres hovedsageligt med majs, sukkerroer, hvede, byg og forskellige græsser
- Kan også bruges til alle andre frøtyper
- pH ligger mellem 6,0 og 7,5
- 112 stænger med 9 plisserede strimler med 50 dobbeltlæg af 20 mm dybde
Specifications
Specifications
| Basisvægt | 115 g/m 2 |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Hvid, ikke-steril, vådforstærket |
| Format | Plisseret |
| Materiale | Bomuldslinters, raffineret papirmasse |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af spireevne |
| Grad | 20 |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.26 mm |
| Type | Spiringsprøvepapir |
| Show More |