Få mere at vide
GR148672X, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497097
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497097 5 mg -
16495276 100 mg -
16480697 50 mg 50mg
16454378 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497097 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110390
MedChemExpress GR148672X is a triacyglycerol hydrolase (TGH) inhibitor with an IC50 of 4 nM extracted from patent WO 2001016358 A2.
GR148672X is a triacyglycerol hydrolase (TGH) inhibitor with an IC50 of 4 nM extracted from patent WO 2001016358 A2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GR148672X
Fysisk form Solid
CAS 263890-70-6
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11F3N2O2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (122.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CS1)/C(C(C(F)(F)F)=O)=N\NC2=CC=CC(C)=C2
Molekylvægt (g/mol) 340.32
Formel vægt 340.32
Procent renhed 99.37%