Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GR 89696 fumarate
Beskrivelse
Highly potent and selective κ-opioid agonist (IC50 = 0.04 nM) that may be selective for the putative κ2 receptor. Anti-nociceptive and neuroprotective in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GR 89696 fumarate |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 530.4 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 530.399 |