Få mere at vide
GR 49336, TRC
Artikelnummer. 30394788
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30394788 25 mg -
30391514 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG77950025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103628-44-0
Molekylær formel C12 H14 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 282.32
Synonym Sumatriptan Carboxylic Acid Impurity
IUPAC navn 2-[5-(methylsulfamoylmethyl)-1H-indol-3-yl] eddikesyre
SMIL CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC(=O)O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GR 49336
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O4S/c1-13-19(17,18)7-8-2-3-11-10(4-8)9(6-14-11)5-12(15)16/h2-4,6,13-14H,5,7H2,1H3,(H,15,16)
Formel vægt 282.0674