missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GR 203040

Beskrivelse
GR 203040 is a potent and selective NK1 receptor antagonist. Potently inhibits substance P binding to NK1 receptors (pKi = 10.1 to 10.5). Displays antiemetic activity in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 168398-02-5 |
| Synonym | (2S,3S)-N-[[2-Methoxy-5-(1H-tetrazol-1-yl)phenyl]methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C20H24N6O.2HCl |
| Formel vægt | 437.37 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?