missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GR 127935 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001260
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001260 50 mg
30001259 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001260 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1477/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective 5-HT1B and 5-HT1D antagonist

Potent and selective 5-HT1B/1D receptor antagonist (pKi values are 8.5 for both guinea pig 5-HT1D and rat 5-HT1B receptors). Displays > 100-fold selectivity over 5HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C receptors and other receptor types. Centrally active following oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 148642-42-6
Molekylær formel C29H32ClN5O3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GR 127935 hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 534.06
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 534.057
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.