Få mere at vide
R&D Systems™ GPT Native Protein
Artikelnummer. 18639037 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1000 enheder
Artikelnummer. Mængde
18639037 1000 enheder
1 options
Artikelnummer. 18639037 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP262474
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
Specific activity - 278 U/mg protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Bioactivity
Gen-id (Entrez) 2875
Molekylvægt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 100 kDa
Mængde 1000 enheder
Opbevaringskrav Store at -20°C.
Gene Alias AAT1alanine aminotransferase 1, ALT1, ALT1EC 2.6.1.2, Glutamate pyruvate transaminase 1, glutamic-alanine transaminase 1, Glutamic--alanine transaminase 1, glutamic-pyruvate transaminase (alanine aminotransferase), Glutamic--pyruvic transaminase 1, GPT1GPT 1
Gen symbol GPT
Rekonstitution Reconstitue with sterile deionised water or dilute buffer.
Forskningskategori metabolism
Produktlinje Novus
Renhed eller kvalitetsklasse >75%
Protein GPT