missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress GPRP acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| CAS | 157009-81-9 |
| Synonym | Gly-Pro-Arg-Pro acetate ∣ Pefa 6003 acetate |
| Opløselighed | H2O : 125 mg/mL (257.45 mM; Need ultrasonic) |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture ∣ Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.53 g/mol |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?