missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abnova™ GPRC5C 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293T |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Oversigt | GPRC5C 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genadgangsnr. | NM_018653 |
| Molekylvægt (g/mol) | Theoretical M.W. 49.4kDa |
| Plasmid | pCMV-GPRC5C full-length |
| Kvalitetskontrol test | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GPRC5C Purified antibody (Mfr. No. H00055890-B01P) by Western Blot. |
| Mængde | 100 μL |
| Opbevaringsbuffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Værtsarter | Human |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 100UL GPRC5C 293T Cell Transient Overexpression Ly
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?