Få mere at vide
GPR40 Activator 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498567 5 mg
16405948 10 mg
16402097 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13971
MedChemExpress GPR40 Activator 1 is a potent GPR40 activator for treatment of type 2 diabetes.
GPR40 Activator 1 is a potent GPR40 activator for treatment of type 2 diabetes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GPR40 Activator 1
CAS 1309435-60-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H31NO3S
Mængde 5 mg
SMIL OC(C[C@H](C#CC)C(C=C1)=CC=C1OCC2=CC=C(CN3CCC4(C=CC5=C4C=CC=C5)CC3)S2)=O
Molekylvægt (g/mol) 497.65
Formel vægt 497.65
Procent renhed 98.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation