Få mere at vide
Tango™ Tango™ GPR35- bla U2OS celler
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mobillinje: U2OS
- Accessionsnummer: NM_005301.2
- Cytoplasmatisk hale: Native hale
- Befolkningsstatus: Enkeltcellet klonoprindelse
- Tango™ GPR35-bla U2OS-celler indeholder den humane G-protein-koblede receptor 35 (GPR35) koblet til et TEV-proteasested og en Gal4-VP16-transkriptionsfaktor stabilt integreret i Tango™ GPCR-bla U2OS forældrecellelinje. Denne parentale cellelinje udtrykker stabilt et beta-arrestin/TEV-proteasefusionsprotein og beta-lactamase-reportergenet under kontrol af et UAS-responselement. De Tango™ GPR35-bla U2OS-celler er blevet funktionelt valideret for Z'-faktor og EC50-koncentrationer af Zaprinast. Desuden Tango™ GPR35-bla U2OS-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_005301.2 |
| Assay Entry | Celle-baseret beta-arrestin rekruttering |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | Tango™ GPR35-bla U2OS celleceller sendes på tøris, 8 x 10^6 celler ⁄hætteglas. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Cytoplasmatisk hale | Indfødt hale |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | Tango |
| Vis mere |