Få mere at vide
R&D Systems™ GPR18 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18486661
Skift visning
Mængde:
0,1 mg
Artikelnummer. Mængde
18486661 0,1 mg
1 options
Artikelnummer. 18486661 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP224918PEP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1949.50 DKK
    1573.95 DKK / 0.1mg
    Spare 375.55 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 2841
Produktlinje Novus
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Til brug med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-24918. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias G protein-coupled receptor 18, GPCRW, G-protein coupled receptor 18, NAGly receptor, N-arachidonyl glycine receptor
Gen symbol GPR18
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori GPCR
Opbevaringsbuffer Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.