Få mere at vide
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Lukninger
Artikelnummer. 10615865
Diameter (metrisk) Udvendig:
20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
13.7 mm
Højde (metrisk):
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10615865
Brand: Poeppelmann™ 30000100000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder multifunktionel anvendelse til tilstopning af indvendige gevind og borehuller. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Lukker er fremstillet af naturfarvet PE-LD plast.
  • Fladhovedet design
  • Fast pasform på grund af kronet skaft
  • Produktion iht. til VDA-bånd 19 og ISO 16232
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Produkttype Flad top lukkestik
Til brug med (applikation) Til indvendige gevind og boringer
Højde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 13.7 mm