Få mere at vide
MedChemExpress GPDA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 65096-46-0 |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.49 g/mol |
| Synonym | GPN ∣ Glycylproline p-nitroanilide tosylate |
| Mål | HBV |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (215.29 mM; Need ultrasonic) |