Learn More
Tango™ Tango™ GPCR-aktiveringsmodel
Description
- De Tango™ GPCR Enabling Model giver i et brugervenligt system de samme reagenser Invitrogen bruger til at gøre familien af Tango™ GPCR-cellelinjer.
- De Tango™ Arrestin2-UAS-bla U20S parental cellelinje, der har beta-lactamase (bla) reportergenet under kontrol af et UAS-responselement stabilt integreret såvel som beta-arrestin/TEV-proteasefusionsproteinet konstitutivt udtrykt.
- De Tango™ pDest-Gal4VP16-M vektor, som bruges til indsættelse af din GPCR af interesse for i Tango™ Arrestin2-UAS-bla U2OS forældrecellelinje.
- Når Tango™ pDest-Gal4VP16-M-vektor, der indeholder en GPCR af interesse, integreres i den parentale cellelinje, det kimære receptor-Gal4VP16-protein udtrykkes. Efter ligandbinding og receptoraktivering rekrutteres det proteasemærkede arrestin til receptoren. UAS-responselementet spaltes fra GPCR'en og translokeres til kernen og driver beta-lactamase-reportergenekspressionen. Aktivering af reportergenet giver en kvantificerbar måling af graden af interaktion mellem målreceptoren og den proteasemærkede arrestinpartner og er upåvirket af andre signalveje i cellen, hvilket giver en udsøgt specifik udlæsning af målreceptoraktivering.
- Invitrogen's Tango™ GPCR Assay-teknologi kombinerer fordelene ved Tango™ analyseplatform med det meget nøjagtige, følsomme og levende celle beta-lactamase reportersystem. De Tango™ Assayplatformen er baseret på en ligand, der binder til en G Protein-Coupled Receptor (GPCR'er), der udløser desensibilisering, en proces medieret af rekruttering af intracellulære arrestinproteiner til den aktiverede receptor. Som et resultat heraf kan den ligand-inducerede aktivering af GPCR'er analyseres ved at overvåge interaktionen af arrestin med test-GPCR'en. En stor fordel ved denne fremgangsmåde er, at den ikke afhænger af målreceptorens G-proteinsignaleringsspecificitet.
Specifications
Specifications
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | Indhold: K1820 Tango™ GPCR-aktiveringsmodel (LiveBLAzer™ -FRET ⁄B G Loading Kit, Solution D og andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen). Inkluderer: • Tango™ Arrestin2-UAS-bla U2OS-celler • Tango™ pDest Gal4VP16-M vektor • Tango™ Aktiverer Model Assay Protocol • Analysecertifikat Opbevaring : De Tango™ Arrestin2-UAS-bla U2OS-celler sendes på tøris og skal opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen. De Tango™ pDest Gal4VP16-M vektor sendes på tøris og skal opbevares ved -20 umiddelbart efter modtagelsen. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Produktlinje | GeneBLAzer , Tango |
| Mængde | 1 sæt |
| Udlæsning | Slutpunkt |
| Cellelinje | U2OS |
| Systemtype | Tango™ |
| Show More |