missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abnova™ GPC1/CEN2q FISH sonde
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | glypican 1 |
| Gene Alias | FLJ38078,glypican |
| Gen symbol | GPC1 |
| Gen-id (Entrez) | 2817 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion