Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GPBAR-A
Beskrivelse
GPBA receptor agonist. Upregulates GLP-1 secretion from intestinal cultures. Increases MQAE-fluorescence suggesting a decrease in intracellular chloride concentration in gallbladder epithelial cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GPBAR-A |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 484.37 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.374 |