Få mere at vide
GP2 Antibody (GP2/8229R), PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18612874 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18612874 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18612874 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP324082PE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GP2 Monoclonal antibody specifically detects GP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen GP2
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon GP2/8229R
Konjugeret PE
Formulering PBS
Gene Alias DKFZp779K0533, glycoprotein 2 (zymogen granule membrane), pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2, pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2, Pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2, ZAP75
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human GP2 protein (around aa 35-179) (exact sequence is proprietary)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2813
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinje Novus