Få mere at vide
A&D Weighing GP Serie præcisionsvægte Intern kalibrering Klasse II godkendt
Beskrivelse
- EC Type godkendt
- Svingarmsdesign eller separat display- og platformsdesign
- IP65 beskyttet
- Holdbar aluminiumslegering& rustfri stålkonstruktion
- Nem kalibrering med intern kalibreringsmasse
- SHS responshastighed på kun 1,5 sekunder
- GLP, GMP og ISO kompatibel
- RS-232C interface
- Komparatorudgang og analog udgang (valgfri)
- Stort vakuum fluorescerende display
- Datahukommelsesfunktion
- Tællefunktion med ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
- Smart rækkevidde funktion (GP-32K/102K/32KS)
- Komparator funktion
- Underkrogvejning til termiske og magnetiske prøver samt til tæthedsberegning
- Dyrevejningsfunktion
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 21 kg |
| Display Type | VFD |
| Læsbarhed | 0.1 g |
| Stabiliseringstid | 1,5 sekunder |
| Type | Industriel præcisionsbalance |