Få mere at vide
A&D Weighing GP Serie præcisionsvægte Intern kalibrering Klasse II godkendt
GREENER_CHOICE
Product Code. 16601132
Change view
Click to view available options
Volumen:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6.1 kg
61 kg
Læsbarhed:
0.1 g
1 g
1 g/0,1 g (smart range)
10 g/1 g (smart range)
Unit Size:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen Læsbarhed unitSize
16601132 31 kg 0.1 g -
16621132 31 kg/6.1 kg 1 g/0,1 g (smart range) -
16651122 101 kg 1 g Hver
16651132 61 kg 1 g Hver
16671122 101 kg/61 kg 10 g/1 g (smart range) Hver
16681122 12 kg 0.1 g -
16691122 21 kg 0.1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 16601132 Supplier A&D Weighing Supplier No. GP30KEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36424.50 DKK
    33838.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 2586.32 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Add to basket
Add to basket
Med kapaciteter fra 12 til 102 kg har disse højpræcisions industrielle vægte en stor vejepande og har også IP65 støv- og vandtæt beskyttelse. SmartRange-funktion for forbedret præcision, uanset vægten af tarabeholderen.
  • EC Type godkendt
  • Svingarmsdesign eller separat display- og platformsdesign
  • IP65 beskyttet
  • Holdbar aluminiumslegering& rustfri stålkonstruktion
  • Nem kalibrering med intern kalibreringsmasse
  • SHS responshastighed på kun 1,5 sekunder
  • GLP, GMP og ISO kompatibel
  • RS-232C interface
  • Komparatorudgang og analog udgang (valgfri)
  • Stort vakuum fluorescerende display
  • Datahukommelsesfunktion
  • Tællefunktion med ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
  • Smart rækkevidde funktion (GP-32K/102K/32KS)
  • Komparator funktion
  • Underkrogvejning til termiske og magnetiske prøver samt til tæthedsberegning
  • Dyrevejningsfunktion
Specifications
Volumen 31 kg
Display Type VFD
Læsbarhed 0.1 g
Stabiliseringstid 1,5 sekunder
Type Industriel præcisionsbalance