Få mere at vide
Cole-Parmer™ GP Laboratorie overheadblander
Artikelnummer. 17771959 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Hastighed:
40 til 4000 rpm
Artikelnummer. Hastighed
17771959 40 til 4000 rpm
1 options
Artikelnummer. 17771959 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5500800
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Mixer designet til pålidelighed og holdbarhed.
  • Ideel til let blanding af vandlignende væsker
  • Børstet jævnstrømsmotor med integreret overbelastningsbeskyttelse
  • Holdbar, ingen sliddele, der kræver brugerservice
  • IP44 vurderet pr IEC 60529
  • Brugerudskiftelig nøglefri borepatron
Cole-Parmer GP Laboratorieblander sikrer nøjagtig, pålidelig motorhastighedskontrol med blød startfunktion og jævn, gradvis justering af hastighedsindstillingen. Konstant hastighed opretholdes elektronisk via automatisk kompensation for ændringer i belastningsmomentkrav ved både høje og lave hastigheder. Indbygget motorstrømkompensation minimerer hastighedsdrift med ændringer i belastningen. Motorstrømbegrænsning beskytter systemet i tilfælde af en låst rotortilstand. Udgangskredsløbsbeskyttelse beskytter mod utilsigtet udgangskortslutning. Blanderen roterer ved 40 til 4000 rpm med et maksimalt drejningsmoment på 9,5 tommer pr. oz. Hastighedskontrolknappen bruges til at tænde og indstille mixermotorens hastighed og giver et 100:1 justeringsområde. LED'en indikerer, at mixeren er tændt, når den er grøn. Når det blinker, angiver det, at en grænsetilstand er nået, såsom en overtemperatur eller overstrømssituation.
Tekniske data
Hastighed 40 til 4000 rpm
Volumen 38 L
Spænding 120/230 V
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Højde (metrisk) 104 mm
Længde (engelsk) 3,3 tommer.
Længde (metrisk) 84 mm
Frekvens 50/60 Hz
Hestekræfter 1/50
Oversigt GP Mixer sæt
Inkluderer Blandermotor med integreret controller og 6 fod. Kabel, 12 x 3/8 in. Skaft i rustfrit stål, 1,5 tommer. Propel i rustfrit stål, monteringsstang og strømkabel.
Materiale Malet eller anodiseret aluminium, plast og vinyl
Motortype Børstet jævnstrømsmotor
Moment 7 tommer pr. oz.
Viskositet 100 cps Maks