missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GP 1a

Artikelnummer. 18035882
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18035882 10 mg
18035052 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18035882 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2764/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CB2 receptor inverse agonist

GP 1a is a CB2 receptor inverse agonist (pEC50 = 7.1), shown in cAMP, GTPγS and β-arrestin recruitment assays. Demonstrates approximately 30-fold selectivity for CB2 receptors over CB1 receptors. Increases P-ERK1/2 expression in HL-60 cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Piperidin-1-yl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methylindeno[1,2-c]pyrazole-3-carboxamide
CAS 511532-96-0
Mængde 10 mg
Mål Cannabinoid R2 / CB2 Inverse Agonists
Molekylær formel C23H22Cl2N4O
Renhed 0.99
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.