Få mere at vide
Gossypol, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702794
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18702794 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702794 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1964/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Proapoptotic; downregulates Bcl-2 and Bcl-XL
Lipophilic agent derived from cottonseed. Exhibits multiple biological effects including antifertility and anticancer activity. Proapoptotic; downregulates Bcl-2 and Bcl-XL.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gossypol
CAS 303-45-7
Molekylær formel C30H30O8
MDL nummer MFCD00017352
Mængde 50 mg
Synonym gossypol, --gossypol, +-gossypol, pogosin, tash 1, racemic-gossypol, r---gossypol, r-gossypol, +--gossypol, +/--gossypol
InChI nøgle QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C1=C(O)C(O)=C(C=O)C2=C(O)C(=C(C)C=C12)C1=C(O)C2=C(C=O)C(O)=C(O)C(C(C)C)=C2C=C1C
IUPAC navn 1,1',6,6',7,7'-hexahydroxy-3,3'-dimethyl-5,5'-bis(propan-2-yl)-[2,2'-binaphthalene]-8,8'-dicarbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 518.56
PubChem CID 3503
ChEBI CHEBI:28584
Formel vægt 518.56
Procent renhed >98%