Få mere at vide
Gossypol-d2, TRC
Artikelnummer. 30393155
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30393155 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30393155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7665422.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gossypol D2 (Binaphthalene-4,4'-D2)
CAS 113580-77-1
Molekylær formel C30 2H2 H28 O8
Mængde 2.5 mg
Synonym Gossypol D2 (binaphthalene-4,4' D2)
InChI formel InChI=1S/C30H30O8/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36/h7-12,33-38H,1-6H3/i7D,8D
SMIL [2H]c1c(C)c(c(O)c2c(C=O)c(O)c(O)c(C(C)C)c12)c3c(C)c([2H])c4c(C(C)C)c(O)c(O)c(C=O)c4c3O
IUPAC navn 5-deuterio-7-(4-deuterio-8-formyl-1,6,7-trihydroxy-3-methyl-5-propan-2-ylnaphthalen-2-yl)-2,3,8-trihydroxy-6-methyl-4-propan-2-ylnaphthalene-1-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 520.57
Formel vægt 520.2066