Få mere at vide
Gossypol, 98+%
Artikelnummer. 15455939
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455939 100 mg -
15445939 25 mg 25mg
15465939 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63767.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lipofilt middel afledt af bomuldsfrø
Gossypol virker som en hæmmer for flere dehydrogenaseenzymer. Gossypol har også længe været kendt for at have antimalaria egenskaber. Gossypol leverede pålidelig prævention. gossypol fremkalder infertilitet og forårsager spermatogenese. Gossypol bruges som et aktivt antifertilitetsmiddel i en række forskellige handyr, herunder mus, rotter, hamstere, aber, kaniner og tyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Gossypol virker som en inhibitor for adskillige dehydrogenaseenzymer. Gossypol har også længe været kendt for at have antimalaria egenskaber. Gossypol leverede pålidelig prævention. gossypol fremkalder infertilitet og forårsager spermatogenese. Gossypol bruges som et aktivt antifertilitetsmiddel i en række forskellige handyr, herunder mus, rotter, hamstere, aber, kaniner og tyre.
Opløselighed
Opløselig i 100 % ethanol (25 mg/ml), DMF (25 mg/ml), acetone, DMSO (25 mM), methanol (2 mg/ml), ether, chloroform, natriumcarbonat og fortyndede vandige opløsninger af ammoniak. Uopløseligt i vand. Gossypol er et mandligt antifertilitetsmiddel med antispermatogen aktivitet og har vist sig at indeholde antitumor-, anitvirale og antioxidantegenskaber.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-45-7
Molekylær formel C30H30O8
Molekylvægt (g/mol) 518.56
MDL nummer MFCD00017352
InChI nøgle QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gossypol, --gossypol, +-gossypol, pogosin, tash 1, racemic-gossypol, r---gossypol, r-gossypol, +--gossypol, +/--gossypol
PubChem CID 3503
ChEBI CHEBI:28584
SMIL CC(C)C1=C(O)C(O)=C(C=O)C2=C(O)C(=C(C)C=C12)C1=C(O)C2=C(C=O)C(O)=C(O)C(C(C)C)=C2C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gossypol
Farve Gul til Brun
Mængde 100 mg
Merck Index 14,4528
Opløselighedsinformation Soluble in 100%ethanol (25mg/ml),DMF (25mg/ml),acetone,DMSO (25 mM),methanol (2mg/ml),ether,chloroform,sodium carbonate,and dilute aqueous solutions of ammonia . Insoluble in water. Gossypol is a male antifertility agent with antispermatogenic activity and has been shown to contain antitumor,anitviral,and antioxidant properties.
IUPAC navn 7-(8-formyl-1,6,7-trihydroxy-3-methyl-5-propan-2-ylnaphthalen-2-yl)-2,3,8-trihydroxy-6-methyl-4-propan-2-ylnaphthalen-1-carbaldehyd
Formel vægt 518.56
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gossypol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gossypol