Få mere at vide
Gossyplure 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315285
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315285 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315285 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14056190AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate
CAS 50933-33-0
Analyt- eller komponentnavne 7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H32 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 7,11-Hexadecadien-1-ol, Acetate, gossyplure, 7,11-Hexadecadien-1-ol, acetate (9CI), Gossyplure, Hercon Disrupt, NoMate PBW, Pectone, Selibate PBW, cis-7,cis-11-Hexadecadienyl acetate mixture with cis-7,trans-11-hexadecadienyl acetate
InChI formel InChI=1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6?,11-10+
SMIL CCCCC=CCC\C=C\CCCCCCOC(=O)C
IUPAC navn [(7E)-hexadeca-7,11-dienyl] acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 280.44
Mængde 1 ml
Formel vægt 280.2402 g/mol