Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen gryder
Artikelnummer. p-8002900
Kapacitet (metrisk):
510 ml
775 ml
1000 ml
1070 ml
Produkttype:
Beholder
Beholder med skruelåg
Ioniseret beholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 160
Pakke med 70
Pakke med 80
Artikelnummer. 12307487
Brand: Gosselin™ PR50001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver sikker generel opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropylengryder er fremstillet af hvidfarvet polypropylenplast.
  • Ikke-steril
  • Meget stødbestandig
  • Med skruelåg af polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ioniseret beholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige, cylindrisk
Kapacitet (metrisk) 510 ml
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukningsfarve Hvid
Lukketype Skruelåg
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 101 mm
Højde (metrisk) 72 mm
Inkluderer Hvid polypropylen skruelåg og naturlig tætning
nr. pr. sag 160/Cs.