Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen gryder
Beskrivelse
- Ikke-steril
- Meget stødbestandig
- Med skruelåg af polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Lige, cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 775 ml |
| Certificeringer/compliance | EF N °1935/2004 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |