Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen gryder
Artikelnummer. 11703244
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
510 ml
775 ml
1000 ml
1070 ml
Produkttype:
Beholder
Beholder med skruelåg
Ioniseret beholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 160
Pakke med 70
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
11703244 510 ml Beholder Pakke med 160
12307487 510 ml Ioniseret beholder Pakke med 160
11793234 1070 ml Beholder med skruelåg Pakke med 70
11783234 1000 ml Beholder Pakke med 80
12317487 775 ml Beholder Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11703244 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. PR50002
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Giver sikker generel opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropylengryder er fremstillet af hvidfarvet polypropylenplast.
  • PR500-02 er ikke-steril
  • Meget stødresistent
  • Med polypropylenskruedæksel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige, cylindrisk
Sterilitet Ikke-sterilt
Kapacitet (metrisk) 510 ml
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve Hvid
Lukketype Skruelåg
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 101 mm
Højde (metrisk) 72 mm
Inkluderer Hvid polypropylen skruelåg og naturlig tætning
nr. pr. sag 160/Cs.