Få mere at vide
Gosselin™ Vandprøvetagning Firkantet HDPE-flaske
Artikelnummer. 15368511
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15368511 500 mL
1 options
Artikelnummer. 15368511 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. FC50012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 DKK
    769.36 DKK / Pakke med 100
    Spare 450.64 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Anvendelse: Miljø- og vandtest
  • Brudsikkert polyethylenterephthalat (PET )
  • Støbte gradueringer
  • Lækagesikre manipulationssikre HDPE skruelåg
  • Fås med eller uden natriumthiosulfat
  • Sporbare etiketter
  • Store åbninger minimerer risikoen for kontaminering
  • Filmpakket eller individuelt pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer Ingen natriumthiosulfat
Materiale HDPE
nr. pr. sag 100/Cs.
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Hvid
Uddannet Ja
Lukkestørrelse 37 mm
Lukketype Skruelåg med vat
Form Firkant