Få mere at vide
Gosselin™ Snap-hætter med rør
:
Diameter: 85 mm
Beskrivelse
- Til 400 ml koniske beholdere
- LDPE
- Let og brudsikker
- Gennemsigtig eller hvid polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Snap Cap |
| Materiale | LDPE |
| Til brug med (udstyr) | 400 ml konisk beholder |